5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20755.03EA
101
EUR
B20755.03
B20755.06
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazol ≥97%
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₈H₈N₂S Molekulargewicht: 164,23 g/mol Schmelzpunkt: 83…85 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00174277 CAS-Nummer: 1887-60-1 |