3-Ethylbenzothiazoliumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L08903.09EA
69.3
EUR
L08903.09
L08903.18
3-Ethylbenzothiazoliumbromid ≥98%
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Formel:
C₉H₁₀BrNS Molekulargewicht: 244,16 g/mol Schmelzpunkt: 205…207 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051852 CAS-Nummer: 32446-47-2 |