Estriol
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM10006484-1EA
90
EUR
CAYM10006484-1
CAYM10006484-500
CAYM10006484-5
CAYM10006484-100
Estriol
Estriol
Formel:
C₁₈H₂₄O₃ |
MDL Number:
MFCD00003691 CAS-Nummer: 50-27-1 EINECS: 200-022-2 |