Estron
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM10006485-5EA
80
EUR
CAYM10006485-5
CAYM10006485-1
CAYM10006485-500
CAYM10006485-10
Estron
Estron
Formel:
C₁₈H₂₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00003620 CAS-Nummer: 53-16-7 EINECS: 200-164-5 |