Estron, Supelco®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ200
46573-250MGEA
42.8
EUR
46573-250MG
Estron, Supelco®
Estron
Formel:
C₁₈H₂₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00003620 CAS-Nummer: 53-16-7 EINECS: 200-164-5 |