2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC09214DAEA
0
EUR
MAYBCC09214DA
MAYBCC09214.250
ABCRCC09214.0001
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamin
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamin
Formel:
C₆H₅N₃S |
MDL Number:
MFCD00185826 CAS-Nummer: 874-37-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |