4-Chlor-2-(trifluormethyl)chinazolin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD02952.250EA
0
EUR
MAYBCD02952.250
MAYBCD02952.1
4-Chlor-2-(trifluormethyl)chinazolin
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formel:
C₉H₄ClF₃N₂ Molekulargewicht: 232,5900 g/mol |
MDL Number:
MFCD00793683 CAS-Nummer: 52353-35-2 |