Iminostilben 97%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO162541000EA
197
EUR
ACRO162541000
ACRO162540100
Iminostilben 97%
Iminostilben
Formel:
C₁₄H₁₁N Molekulargewicht: 193,25 Schmelzpunkt: 197…201 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005071 CAS-Nummer: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 196 to 202 °C |
GC | ≥96.0 % |