Iminostilben 97%
Lieferant: Thermo Scientific
B21323.22EA
282
EUR
B21323.22
B21323.14
B21323.36
Iminostilben 97%
Iminostilben
Formel:
C₁₄H₁₁N Molekulargewicht: 193,25 g/mol Schmelzpunkt: 197…199 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005071 CAS-Nummer: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 |