Iminostilben
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14285500EA
59.6
EUR
EHERC14285500
Iminostilben
Iminostilben
Formel:
C₁₄H₁₁N Molekulargewicht: 193,25 |
MDL Number:
MFCD00005071 CAS-Nummer: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 |