Iminostilben
Lieferant: Molekula
MOLE12960416-100GEA 0 EUR
MOLE12960416-100G
Iminostilben
Iminostilben
Formel: C₁₄H₁₁N
Molekulargewicht: 193,25 g/mol
MDL Number: MFCD00005071
CAS-Nummer: 256-96-2
EINECS: 205-970-0