Isosorbid ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
|
A13989.18EA
42.9
EUR
A13989.18
A13989.0B
A13989.30
Isosorbid ≥98%
Isosorbid
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molekulargewicht: 146,14 Schmelzpunkt: 56…64 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064827 CAS-Nummer: 652-67-5 EINECS: 211-492-3 |