Isosorbid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0126.03EA 999 EUR
PROOMM0126.03
Isosorbid
Isosorbid
Formel: C₆H₁₀O₄
Molekulargewicht: 146,14
MDL Number: MFCD00064827
CAS-Nummer: 652-67-5
EINECS: 211-492-3