Isosorbid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA329207-100GEA
67.1
EUR
SAFA329207-100G
SAFA329207-500G
Isosorbid, Sigma-Aldrich®
Isosorbid
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molekulargewicht: 146,14 |
MDL Number:
MFCD00064827 CAS-Nummer: 652-67-5 EINECS: 211-492-3 |