1-(2-Furoyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA558966-25GEA
79.3
EUR
SAFA558966-25G
1-(2-Furoyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(2-Furoyl)piperazin
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂ Molekulargewicht: 180,21 |
MDL Number:
MFCD00038831 CAS-Nummer: 40172-95-0 EINECS: 254-823-7 |