Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinsäurechlorid 97%
Lieferant: Acros Organics
|
Gefahr
|
Synonyme:
BOP-Cl
ACRO310060050EA
65.8
EUR
ACRO310060050
ACRO310060250
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinsäurechlorid 97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinsäurechlorid
Formel:
C₆H₈ClN₂O₅P Molekulargewicht: 254,6 g/mol Schmelzpunkt: 191 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010077 CAS-Nummer: 68641-49-6 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |