Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
Synonyme:
BOP-Cl
SAFA15140-25GEA
180
EUR
SAFA15140-25G
SAFA15140-5G
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinsäurechlorid
Formel:
C₆H₈ClN₂O₅P Molekulargewicht: 254,6 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010077 CAS-Nummer: 68641-49-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |