Cyclohexyldiphenylphosphin ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
36708.06EA
104
EUR
36708.06
36708.22
36708.03
36708.14
Cyclohexyldiphenylphosphin ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphin
Formel:
C₁₈H₂₁P Molekulargewicht: 268,33 g/mol Schmelzpunkt: 58…62 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00046360 CAS-Nummer: 6372-42-5 EINECS: 228-904-2 |