O-Methylisoureahemisulfat 94%
Lieferant: Acros Organics
|
Achtung
|
Synonyme:
O-Methylisouroniumsulfat
ACRO233032500EA
333
EUR
ACRO233032500
ACRO233030010
ACRO233030250
O-Methylisoureahemisulfat 94%
O-Methylisoureahemisulfat
Formel:
C₂H₆N₂O·0.5H₂SO₄ Molekulargewicht: 123,12 g/mol Schmelzpunkt: 147…153 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040594 CAS-Nummer: 52328-05-9 EINECS: 257-851-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥92 % |