O-Methylisoureahemisulfat ≥99%
Lieferant: Alfa Aesar
Synonyme:
O-Methylisouroniumsulfat
B22036.18EA
58.5
EUR
B22036.18
B22036.30
B22036.0B
O-Methylisoureahemisulfat ≥99%
O-Methylisoureahemisulfat
Formel:
C₂H₆N₂O·0.5H₂SO₄ Molekulargewicht: 123,12 g/mol Schmelzpunkt: 163…167 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040594 CAS-Nummer: 52328-05-9 EINECS: 257-851-8 |