HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL445460-1GEA
45.9
EUR
SIAL445460-1G
SIAL445460-5G
SIAL445460-25G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat), Sigma-Aldrich®
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP Molekulargewicht: 380,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00274639 CAS-Nummer: 148893-10-1 |