TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXALX121002G500EA
1050
EUR
ALEXALX121002G500
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Formel:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O Molekulargewicht: 321,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077413 CAS-Nummer: 125700-67-6 |