TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L13470.06EA
103
EUR
L13470.06
L13470.03
L13470.14
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat) ≥99%
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Formel:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O Molekulargewicht: 321,1 g/mol Schmelzpunkt: 195…198 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077413 CAS-Nummer: 125700-67-6 EINECS: 423-040-4 |