HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXALX121003G100EA
478
EUR
ALEXALX121003G100
ALEXALX121003G250
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP Molekulargewicht: 379,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075445 CAS-Nummer: 94790-37-1 |