1,4-Anthrachinon ≥94%
Lieferant: Alfa Aesar
L00573.06EA
91.9
EUR
L00573.06
L00573.14
1,4-Anthrachinon ≥94%
1,4-Anthrachinon
Formel:
C₁₄H₈O₂ Schmelzpunkt: ∼ 218 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013724 CAS-Nummer: 635-12-1 EINECS: 211-228-7 |