4-Nitro-1,8-naphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA324345-25GEA
916
EUR
SAFA324345-25G
SAFA324345-5G
4-Nitro-1,8-naphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-1,8-naphthalsäureanhydrid
Formel:
C₁₂H₅NO₅ |
MDL Number:
MFCD00013446 CAS-Nummer: 6642-29-1 EINECS: 229-659-4 |