6-Piperidinonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA702382-1GEA
173
EUR
SAFA702382-1G
SAFA702382-250MG
6-Piperidinonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
6-Piperidinonicotinsäure
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD03791231 CAS-Nummer: 120800-50-2 |