Pyridino[3,2-b]pyrazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B22843.02EA
72.5
EUR
B22843.02
B22843.88
Pyridino[3,2-b]pyrazin ≥98%
Pyridino[3,2-b]pyrazin
Formel:
C₇H₅N₃ Molekulargewicht: 131,14 g/mol Schmelzpunkt: 142…144 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006717 CAS-Nummer: 322-46-3 EINECS: 206-294-9 |