Pyridino[3,2-b]pyrazin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD01543.1EA
0
EUR
MAYBJFD01543.1
CHMPJFD01543.250
Pyridino[3,2-b]pyrazin
Pyridino[3,2-b]pyrazin
Formel:
C₇H₅N₃ Molekulargewicht: 131,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006717 CAS-Nummer: 322-46-3 EINECS: 206-294-9 |