Fluoresceindiacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
343209-5EA 112 EUR
343209-5
Fluoresceindiacetat, Sigma-Aldrich®
Fluoresceindiacetat
Formel: C₂₄H₁₆O₇
MDL Number: MFCD00005062
CAS-Nummer: 596-09-8
EINECS: 209-877-6