2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
SAFA658480-10GEA 195.5 EUR
SAFA658480-10G SAFA658480-1G
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
MDL Number: MFCD00617257
CAS-Nummer: 30709-67-2