2-Chlor-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA688150-1GEA
37.7
EUR
SAFA688150-1G
2-Chlor-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-phenylthiazol
Formel:
C₉H₆ClNS |
MDL Number:
MFCD00956371 CAS-Nummer: 1826-23-9 |