4-Methyl-2-phenylthiazol ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
A19572.03EA
22.6
EUR
A19572.03
A19572.06
4-Methyl-2-phenylthiazol ≥98%
4-Methyl-2-phenylthiazol
Formel:
C₁₀H₉NS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272328 CAS-Nummer: 1826-17-1 |