4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
|
Achtung
|
H51711.06EA
263
EUR
H51711.06
H51711.03
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure ≥97%
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂S Molekulargewicht: 220,25 Schmelzpunkt: 224…228 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01316364 CAS-Nummer: 34418-48-9 |