4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM13049-500EA
55
EUR
CAYM13049-500
CAYM13049-250
CAYM13049-100
CAYM13049-1
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂S |
MDL Number:
MFCD00171757 CAS-Nummer: 144060-98-0 |