4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)thiazole-5-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
702536-1G
SIAL702536-1GEA
97
EUR
SIAL702536-1G
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂S Molekulargewicht: 220,2477 g/mol |
MDL Number:
MFCD00171757 CAS-Nummer: 144060-98-0 |