2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazol 97%
Lieferant: Alfa Aesar
|
Achtung
|
B23882.03EA
48.5
EUR
B23882.03
B23882.06
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazol 97%
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Formel:
C₁₃H₁₀N₂S Schmelzpunkt: 155…158 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236016 CAS-Nummer: 56503-96-9 EINECS: 000-000-0 |