2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(Pyridin-3-yl)thiazole-4-carboxylic acid
CC13701CB CC13701DA CC13701-0001
MAYBCC13701CBEA 0 EUR
MAYBCC13701CB MAYBCC13701DA MAYBCC13701-0001
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
Formel: C₉H₆N₂O₂S
Molekulargewicht: 206.22 g/mol
MDL Number: MFCD00052304
CAS-Nummer: 39067-29-3