2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC34701DAEA 0 EUR
MAYBCC34701DA
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
Formel: C₉H₆N₂O₂S
Molekulargewicht: 206,22
MDL Number: MFCD00171745
CAS-Nummer: 21278-86-4