2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazol 97%
Lieferant: Alfa Aesar
|
Achtung
|
H52238.03EA
160
EUR
H52238.03
H52238.06
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazol 97%
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Formel:
C₈H₇N₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00490009 CAS-Nummer: 30235-28-0 |