2-(2-Thienyl)-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC11501-0001EA
0
EUR
MAYBCC11501-0001
2-(2-Thienyl)-4-thiazolcarbonsäure
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₈H₅NO₂S₂ Molekulargewicht: 211,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD01936014 CAS-Nummer: 24044-07-3 |