4-Methoxystilben ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
A17328.06EA
88.2
EUR
A17328.06
A17328.14
A17328.22
4-Methoxystilben ≥98%
4-Methoxystilben
Formel:
C₁₅H₁₄O Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017178 CAS-Nummer: 1142-15-0 EINECS: 214-530-7 |