1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthrachinon 96%
Lieferant: Alfa Aesar
|
Achtung
|
B24388.14EA
104
EUR
B24388.14
B24388.06
B24388.22
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthrachinon 96%
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₉NO₃ Schmelzpunkt: 207…209 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001223 CAS-Nummer: 116-85-8 EINECS: 204-163-0 |