1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
367648-5GEA
110
EUR
367648-5G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₆H₁₄N₂O₂ Molekulargewicht: 266,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001198 CAS-Nummer: 2475-44-7 EINECS: 219-602-1 |