1,4-Bis(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16971100EA 96.8 EUR
EHERC16971100
1,4-Bis(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
1,4-Bis(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
Formel: C₂₈H₂₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00001195
CAS-Nummer: 128-80-3
EINECS: 204-909-5