1,4-Bis(p-toluidino)-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
211982-50GEA
110
EUR
211982-50G
1,4-Bis(p-toluidino)-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
Formel:
C₂₈H₂₂N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00001195 CAS-Nummer: 128-80-3 EINECS: 204-909-5 |