1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16971330EA
98
EUR
EHERC16971330
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
Formel:
C₂₁H₁₅NO₃ |
MDL Number:
MFCD00019148 CAS-Nummer: 81-48-1 EINECS: 201-353-5 |