Dimethylethoxysilan ≥94% ammoniakfrei
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L16476.14
L16476.22
L16476.14EA
89.9
EUR
L16476.14
L16476.22
Dimethylethoxysilan ≥94% ammoniakfrei
Dimethylethoxysilane
Purity: 94%
CAS No.: 14857-34-2
Molecular Formula: C4H12OSi
Formula Weight: 104.23
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3680
Boiling Point: 55°
Beilstein Reference: 1731481
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026750
Formel:
C₄H₁₂OSi Molekulargewicht: 104,23 g/mol Siedepunkt: 55 °C Dichte: 0.757 Flammpunkt: 15 °C (59 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00026750 CAS-Nummer: 14857-34-2 EINECS: 238-921-7 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II |