Tris(trimethylsilyl)methan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL302600-5GEA
498
EUR
SIAL302600-5G
Tris(trimethylsilyl)methan, Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)methan
Formel:
C₁₀H₂₈Si₃ Molekulargewicht: 232,59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008273 CAS-Nummer: 1068-69-5 |