L-Glutaminsäure-5-benzylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL49510-5GEA
35.4
EUR
SIAL49510-5G
SIAL49510-25G
L-Glutaminsäure-5-benzylester, Sigma-Aldrich®
L-Glutaminsäure-5-benzylester
Formel:
C₁₂H₁₅NO₄ Molekulargewicht: 237,3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002633 CAS-Nummer: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |